Merck
96087
Sigma-Aldrich
N-Z-1,6-hexanediamine hydrochloride
≥97% (AT)
Sinónimos:
Benzyl N-(6-aminohexyl)carbamate hydrochloride, N-Z-1,6-diaminohexane hydrochloride
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2OCONH(CH2)6NH2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
286.80
Beilstein:
4727129
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
≥97% (AT)
formulario
crystals
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
mp
175-180 °C
cadena SMILES
Cl[H].NCCCCCCNC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C14H22N2O2.ClH/c15-10-6-1-2-7-11-16-14(17)18-12-13-8-4-3-5-9-13;/h3-5,8-9H,1-2,6-7,10-12,15H2,(H,16,17);1H
Clave InChI
GMSZGOGHNFZOMF-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Introduction of a hexamethylenediamine linker
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
M M Ponpipom et al.
Carbohydrate research, 113(1), 45-56 (1983-02-16)
Spacer arms 2.1-3.7 nm (21-37 A) long were prepared, and coupled with the methyl beta-glycoside of N-acetylmuramyl-L-alanyl-D-isoglutamine benzyl ester, to give blocked 6-acylates. Deprotection was effected with palladium chloride and triethyl-silane. Chemical conjugates of MDP-meningococcal group C polysaccharide were then