Merck
93433
Sigma-Aldrich
N,N′,N′′-Tritosyldiethylenetriamine
≥99.0%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3C6H4SO2NHCH2CH2)2NSO2C6H4CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
565.73
Beilstein:
1277399
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
≥99.0%
formulario
powder
mp
172-176 °C (lit.)
172-176 °C
cadena SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NCCN(CCNS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2)S(=O)(=O)c3ccc(C)cc3
InChI
1S/C25H31N3O6S3/c1-20-4-10-23(11-5-20)35(29,30)26-16-18-28(37(33,34)25-14-8-22(3)9-15-25)19-17-27-36(31,32)24-12-6-21(2)7-13-24/h4-15,26-27H,16-19H2,1-3H3
Clave InChI
OCDIAWYQMCPHAM-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Building block for the synthesis of polyaza macrocycles
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
F. Chavez et al.
The Journal of Organic Chemistry, 54, 2990-2990 (1989)