930792
3-[1,3-Dihydro-4-(4-hydroxy-1-butyn-1-yl)-1-oxo-2H-isoindol-2-yl]-2,6-piperidinedione
≥95.0%
Sinónimos:
2,6-Piperidinedione, 3-[1,3-dihydro-4-(4-hydroxy-1-butyn-1-yl)-1-oxo-2H-isoindol-2-yl]
Seleccione un Tamaño
164,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
164,00 €
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95.0%
Formulario
powder
grupo funcional
hydroxyl
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C1NC(=O)C(N2C(=O)C=3C=CC=C(C#CCCO)C3C2)CC1
InChI
1S/C17H16N2O4/c20-9-2-1-4-11-5-3-6-12-13(11)10-19(17(12)23)14-7-8-15(21)18-16(14)22/h3,5-6,14,20H,2,7-10H2,(H,18,21,22)
Clave InChI
CXYDJLZSIZXGEC-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
Otras notas
Destruction of DNA-Binding Proteins by Programmable Oligonucleotide PROTAC (O′PROTAC): Effective Targeting of LEF1 and ERG
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)