929786
PCL-PEG-PCL diacrylate
PCL average Mn 200, PEG average Mn 1000
Sinónimos:
Biodegradable triblock copolymer, PCL-b-PEG-b-PCL, PEG hydrogel, Polyethylene glycol, acrylate-PCL-PEG-PCL-acrylate
Seleccione un Tamaño
419,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
419,00 €
Productos recomendados
Formulario
low-melting solid
Nivel de calidad
mol peso
PCL average Mn 200
PEG average Mn 1000
contiene
MEHQ as stabilizer
color
white to off-white
Ω-final
acrylate
α-final
acrylate
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(OCCOC(CCCCCOC(C=C)=O)=O)CCCCCOC(C=C)=O
InChI
1S/C20H30O8/c1-3-17(21)25-13-9-5-7-11-19(23)27-15-16-28-20(24)12-8-6-10-14-26-18(22)4-2/h3-4H,1-2,5-16H2
Clave InChI
PCLZPCUCIICUMZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Tissue engineering
- 3D printing
- Drug delivery
Características y beneficios
- PCL-PEG-PCL triblock copolymer
- Hydrolytically degradable PCL blocks
- Acrylate functional groups permit photopolymerization
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)