929328
FBnG-C3-PEG5-C3-NH2 hydrochloride
≥95%
Sinónimos:
(R)-2-acetamido-3-((2-amino-9-(4-fluorobenzyl)-6-oxo-6,9-dihydro-1H-purin-8-yl)thio)-N-(19-amino-4,7,10,13,16-pentaoxanonadecyl)propanamide hydrochloride
Seleccione un Tamaño
411,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
411,00 €
Productos recomendados
Ensayo
≥95%
Formulario
powder
grupo funcional
amine
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C1NC(N)=NC2=C1N=C(SC[C@@H](C(NCCCOCCOCCOCCOCCOCCCN)=O)NC(C)=O)N2CC3=CC=C(C=C3)F.Cl
Categorías relacionadas
Aplicación
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)