Documentos clave
928747
Sigma-Aldrich
Microdot tips
Chamfered, clear, 33G, 0.25"
Sinónimos:
3D Bioprinting consumables, Bioprinting nozzle
Seleccione un Tamaño
1 EACH
121,00 €
121,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EACH
121,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
42142600
NACRES:
NA.25
121,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
descripción
Microdot tips, Chamfered, clear 33G, 0.25" ID 0.006" 50/box
Aplicación
These microdot tips are compatible with fine particle-filled materials and can produce precise micro-deposits as small as 100 μm. Burr-free, polished, passivated stainless steel dispensing tips with polypropylene SafetyLok hubs for a secure fit to barrel reservoirs.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)