927783
XPhos Pd G3 ChemBeads
Sinónimos:
(2-Dicyclohexylphosphino-2′,4′,6′-triisopropyl-1,1′-biphenyl)[2-(2′-amino-1,1′-biphenyl)]palladium(II) methanesulfonate, XPhos-G3-Palladacycle, XPhos-Pd-G3
Seleccione un Tamaño
125,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
125,00 €
Productos recomendados
Formulario
solid
Nivel de calidad
composición
~ 4 wt.% loading of catalyst
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
cadena SMILES
[Pd](O[S](=O)(=O)C)c5c(cccc5)c6c(cccc6)N.P(C4CCCCC4)(C3CCCCC3)c1c(cccc1)c2c(cc(cc2C(C)C)C(C)C)C(C)C
Clave InChI
NKKHABPORDUWIG-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
For larger scale uses, product also available in powdered form (763381)
Aplicación
- Cyanation reaction of heterocyclic halides.
- Coupling of heteroaryl chlorides with polyfluoroaryl zinc reagents.
- Coupling of 2,6-difluorophenylboronic acid with (hetero)aryl chlorides.
Learn more about ChemBeads products
Otras notas
Versatile Methods to Dispense Sub-Milligram Quantities of Solids using Chemical Coated Beads for High-Throughput Experimentation
ChemBead Enabled High-Throughput Cross-Electrophile Coupling Reveals a New Complementary Ligand
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
ChemBeads, catalyst-coated glass beads, dispense solid chemical reagents for nanomole-scale high-throughput reaction screening.