Merck
924172
Sigma-Aldrich
Tris[(1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-yl)oxy]silane
Sinónimos:
HSi(OCH(CF3)2)3
Seleccione un Tamaño
250 MG
121,00 €
1 G
299,00 €
121,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
121,00 €
1 G
299,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H4F18O3Si
Número de CAS:
Peso molecular:
530.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
121,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
liquid
Nivel de calidad
índice de refracción
n/D 1.284
densidad
1.609 g/mL
grupo funcional
fluoro
Categorías relacionadas
Aplicación
Tris[(1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-yl)oxy]silane is a silylating reagent used to silylate the C-terminus of unprotected amino acids and peptides, allowing for coupling with N-silylated amino acids and peptides to form discrete peptide bonds using a one-pot method.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Wataru Muramatsu et al.
Journal of the American Chemical Society, 143(18), 6792-6797 (2021-05-01)
A one-pot peptide bond-forming reaction has been developed using unprotected amino acids and peptides. Two different silylating reagents, HSi[OCH(CF3)2]3 and MTBSTFA, are instrumental for the successful implementation of this approach, being used for the activation and transient masking of unprotected