Key Documents
923540
Sigma-Aldrich
Cleaning solution for screen printing Ag ink
Sinónimos:
Cleaning solution for S-CS21303, FS21511, S-CS01520, S-CS21306, S-CS51308
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
presión de vapor
<110 kPa ( 50 °C)
Nivel de calidad
formulario
liquid
color
colorless
bp
101.3-191.1 °C
solubilidad
water: soluble
densidad
<1 (Relative)
Aplicación
This cleaning solution is used to clean screen printing silver inks: S-CS21303 (Product# 901090), S-CS21306 (Product# 923575), S-CS01520 (Product# 923567), S-CS61308 (Product# 923559)
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
167.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
75 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)