907731
Benzoic acid, 4-isocyanato-ethylene glycol bis lactic acid ester
Sinónimos:
Absorbable isocyanate, Isocyanate
formulario
powder or solid
color
white to yellow
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Aplicación
Benzoic acid, 4-isocyanato-ethylene glycol bis lactic acid ester is a highly reactive absorbable isocyanate. The biodegradable linkage in this monomer is derived from biocompatible groups. This novel monomer enables the synthesis of biodegradable polyurethanes that possess comparable mechanical properties with commercially available medical grade polyurethanes.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable