Saltar a
910643
Cleaning solution for Ag ink
Sinónimos:
F47NJET00030 cleaning solution for S-CS01130 Inkjet ink
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
100 mL
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
59,70 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12352103
59,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
vapor pressure
0.6 kPa
description
Electronic Solvents
form
liquid
color
colorless
bp
106.1-217.9 °C
Application
This cleaning solution is used to clean product #901083 (Smart’Ink F47NJET00030, Silver nanoparticles ink for inkjet printing).
  • It is a mixture of cyclooctane and alcohols.
  • It is compatible with most substrates including glass and plastic.
Legal Information
Product of Genes′Ink
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
92354092356747014
description
-
description
-
description
photonically curable, low resistivity
description
1 M in H2O
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
color
colorless
color
colorless
color
brown, Brown to Very Dark Brown and Faint Grey to Very Dark Grey and Black
color
-
description
Electronic Solvents
description
Electronic Solvents
description
Electrodes
description
-
vapor pressure
0.6 kPa
vapor pressure
<110 kPa ( 50 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
bp
106.1-217.9 °C
bp
101.3-191.1 °C
bp
-
bp
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
99.5 °F
flash_point_c
37.5 °C
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
8000-41-7
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)