Merck
918938
Sigma-Aldrich
tBuPyBCam
Sinónimos:
4-tert-Butyl-pyridine-2,6-bis(carboxamidine) dihydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
123,00 €
500 MG
452,00 €
123,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
123,00 €
500 MG
452,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H19Cl2N5
Peso molecular:
292.21
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.22
123,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Formulario
powder
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
>300 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)