908541
Ni(IPr*OMe)(phenyl acrylate)2
Sinónimos:
Montgomery Ni catalyst
About This Item
Productos recomendados
formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Aplicación
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Artículos
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.