Merck
918830
SAFC
Cianoborohidruro de sodio
Sinónimos:
Cianotrihidroborato de sodio
Seleccione un Tamaño
10 G
132,00 €
100 G
952,00 €
1 KG
8332,00 €
132,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
132,00 €
100 G
952,00 €
1 KG
8332,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
NaBH3CN
Número de CAS:
Peso molecular:
62.84
Beilstein:
4152656
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352306
132,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
mp
>242 °C (dec.) (lit.)
idoneidad
suitable for manufacturing use
cadena SMILES
[Na+].[BH3-]C#N
InChI
1S/CH3BN.Na/c2-1-3;/h2H3;/q-1;+1
Clave InChI
CVDUGUOQTVTBJH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Our SAFC® portfolio of high-quality raw materials for use in biopharmaceutical processing withstands strict quality control procedures plus the documentation and expertise to help our customers meet requirements as defined by the M-Clarity Program.
M-Clarity Program
Our comprehensive portfolio of downstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Ranging from non-GMP grades for low-risk application, to IPEC-PQG GMP for higher-risk applications, we have products covering all your manufacturing needs.
Información legal
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
158.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
70 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)