Merck
91733
Sigma-Aldrich
Trimethylsilyl trifluoroacetate
≥97.0% (T)
Sinónimos:
Trifluoroacetic acid trimethylsilyl ester
About This Item
Fórmula lineal:
CF3CO2Si(CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
186.20
Beilstein:
1773314
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
densidad de vapor
>1 (vs air)
Análisis
≥97.0% (T)
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.336 (lit.)
n20/D 1.336
bp
88-90 °C (lit.)
densidad
1.078 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C[Si](C)(C)OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H9F3O2Si/c1-11(2,3)10-4(9)5(6,7)8/h1-3H3
Clave InChI
VIYXXANHGYSBLY-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
For the ring opening of cyclopropyl ketones; XeF2-mediated trifluoromethylation of aromatic compounds
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
13 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite la Librería de documentos
M. Demuth et al.
Helvetica Chimica Acta, 64, 2759-2759 (1981)
Y. Tanabe et al.
The Journal of Organic Chemistry, 53, 4582-4582 (1988)
Julie A Balko et al.
Journal of zoo and wildlife medicine : official publication of the American Association of Zoo Veterinarians, 49(3), 680-688 (2018-09-14)
Prolonged anesthetic recovery time is a common complication of chelonian inhalant anesthesia and may be exacerbated by right-to-left intracardiac shunting of blood. Epinephrine may decrease intracardiac shunting, which may shorten anesthetic recovery time. The study objective was to assess inhalant