Merck
913502
Sigma-Aldrich
Si-OMeTPA
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C80H72N4O8Si
Peso molecular:
1245.54
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
powder
Absorción UV
λ: 221 nm Amax
λ: 313 nm Amax
Aplicación
This is a dopant free, high-performance hole transport material having outstanding performance compared to SpiroMeOTAD.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Dopant-Free Planar n-i-p Perovskite Solar Cells with Steady-State Efficiencies Exceeding 18%
S N Habisreutinger, et al.
ACS Energy Letters, 2, 622-622 (2017)
Severin N Habisreutinger et al.
The journal of physical chemistry letters, 5(23), 4207-4212 (2015-08-19)
Here, we report the use of polymer-wrapped carbon nanotubes as a means to enhance charge extraction through undoped spiro-OMeTAD. With this approach a good solar cell performance is achieved without the implementation of conventional doping methods. We demonstrate that a