912360
N,N-Diethylethane-1,2-diammonium bromide
Sinónimos:
DEEDAB, GreatcellSolar®
Información legal
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)