911216
TU-1
Sinónimos:
4,8-Bis[5-[3-(trifluoromethoxy)phenyl]-2-thienyl]benzo[1,2-c:4,5-c′]bis[1,2,5]thiadiazole
Seleccione un Tamaño
521,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
521,00 €
Productos recomendados
descripción
TU-1: Vapor deposition / coating film forming mobility ~ 1 cm2 / Vs (@ Vsd = 100 V)
Análisis
99% (HPLC)
formulario
powder
color
dark green
temp. de almacenamiento
2-8°C
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Professors Tokito and Takeda share design principles and optimization protocols for organic electronic devices, focusing on flexibility and low cost.