Merck
908797
Sigma-Aldrich
HS161
Umicore
Sinónimos:
Trimethyl(methylcyclopentadienyl)platinum(IV)
About This Item
Fórmula lineal:
C5H4CH3Pt(CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
319.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Formulario
crystals
low-melting solid
mp
29-30 °C
30-31 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[Pt](C)C.C[C]1[CH][CH][CH][CH]1
InChI
1S/C6H7.3CH3.Pt/c1-6-4-2-3-5-6;;;;/h2,4H,3H2,1H3;3*1H3;
Clave InChI
AGQKROMSWCHOND-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Umicore HS161 is a homogeneous catalyst useful for hydrosilylation reactions.
Almacenamiento y estabilidad
Do not store above 4°C (39°F). Store in a tightly closed original container under dry inert gas protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area.
Información legal
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Aquatic Acute 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)