Merck
907847
Sigma-Aldrich
HB(trip)2
≥95%
Sinónimos:
Bis(2,4,6-triisopropylphenyl)borane
Seleccione un Tamaño
5 G
286,50 €
286,50 €
Precio de catálogo573,00 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
286,50 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C30H47B
Número de CAS:
Peso molecular:
418.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
286,50 €
Precio de catálogo573,00 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥95%
Formulario
solid
mp
109-110 °C
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
B(c2c(cc(cc2C(C)C)C(C)C)C(C)C)c1c(cc(cc1C(C)C)C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C30H47B/c1-17(2)23-13-25(19(5)6)29(26(14-23)20(7)8)31-30-27(21(9)10)15-24(18(3)4)16-28(30)22(11)12/h13-22,31H,1-12H3
Clave InChI
YGFOJGHLKBDBDV-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
HB(trip)2 has been shown by the Hoveyda group to be a useful traceless protecting group for catalytic Z- and E-selective olefin metathesis.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Yucheng Mu et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 58(16), 5365-5370 (2019-02-13)
An operationally simple in situ protection/deprotection strategy that significantly expands the scope of kinetically controlled catalytic Z- and E-selective olefin metathesis is introduced. Prior to the addition of a sensitive Mo- or Ru-based complex, treatment of a hydroxy- or a