Merck
903752
Sigma-Aldrich
Cholesteryl-25,26,26,26,27,27,27-d7 sulfate sodium salt
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Seleccione un Tamaño
1 MG
577,00 €
577,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
577,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27D7H38O4SNa
Peso molecular:
495.74
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.24
577,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
pureza isotópica
≥98 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (CP)
Formulario
powder
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
cambio de masa
M+7
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C[C@@H]([C@H]1CCC2[C@]1(C)CCC3[C@@](C)(CC4)C(C[C@H]4OS(=O)(O[Na])=O)=CCC23)CCCC(C([2H])([2H])[2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)