Merck
903019
Sigma-Aldrich
[4,4′-Dimethyl-2,2′-bipyridine]nickel(II) dichloride hydrate
≥95%
Sinónimos:
(4,4′-dmbpy)NiCl2
Seleccione un Tamaño
500 MG
91,50 €
91,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
91,50 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H12Cl2N2Ni · xH2O
Peso molecular:
313.84 (anhydrous basis)
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
91,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥95%
Formulario
powder or crystals
idoneidad de la reacción
core: nickel
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
mp
>300 °C
Aplicación
Ni-catalyst for cross-couplings of alpha-carbonyl pyridinium salts.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.