900984
Flexible Thermoplastic Copolyester (TPC) Printing Filament
1.75mm, red
Sinónimos:
FlexiFil™, TPC filament
About This Item
Productos recomendados
descripción
Filament diameter: 1.75 ± 0.05 mm
Filament roundness: ≥95%
Melt flow rate: 39 cc/10 min
Melt temperature: ±180 °C
Print temperature: ±220-260 °C
Specific gravity: 1.14 g/cc
Spool Hub Diameter: 52 mm
Spool Size (D x H): 200 mm x 55 mm
Viscat softening temperature: ±90 °C
formulario
solid (Filament)
dureza
45D (, Shore D Hardness)
color
red
Información legal
FlexiFil™ is a trademark of Formfutura VOF
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable