Merck
86897
Supelco
Tetrabutylammonium tetraphenylborate
for electrochemical analysis, ≥99.0%
Sinónimos:
Tetraphenylboron tetrabutylammonium
Seleccione un Tamaño
5 G
495,00 €
495,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
495,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3CH2CH2CH2)4N[B(C6H5)4]
Número de CAS:
Peso molecular:
561.69
Beilstein:
3857215
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
26111700
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NB.61
495,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (NT)
≥99.0%
Formulario
powder
mp
230-236 °C (lit.)
233-237 °C
solubilidad
acetonitrile: 0.1 g/mL, clear, colorless
cadena SMILES
CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.c1ccc(cc1)[B-](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H20B.C16H36N/c1-5-13-21(14-6-1)25(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24;1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4/h1-20H;5-16H2,1-4H3/q-1;+1
Clave InChI
ZHCCBGAUZWZGQV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Otras notas
Supporting electrolyte (e.g. calibration of conductometric cells)[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
B.P. Artamonov et al
Zhur. Prikl. Khim., 47, 588-588 (1974)
Yuriy Zholudov et al.
The Analyst, 136(3), 598-604 (2010-11-26)
The study of electrogenerated chemiluminescence (ECL) in aqueous and non-aqueous media with tetraphenylborate anion as a co-reactant is reported. The obtained results indicate that tetraphenylborate acts according to an oxidative reduction scheme and forms a strong reducer after being homogeneously