900871
2,2-Dimethyl-3,6,9,12-tetraoxa-2-silatridecane
97%, anhydrous
Sinónimos:
ANL-1NM3
About This Item
Productos recomendados
grado
battery grade
Ensayo
97%
Formulario
liquid
calidad
anhydrous
impurezas
≤500 ppm H2O
bp
240 °C
densidad
0.927 g/cm3
aplicaciones
battery manufacturing
cadena SMILES
C[Si](C)(C)OCCOCCOCCOC
InChI
1S/C10H24O4Si/c1-11-5-6-12-7-8-13-9-10-14-15(2,3)4/h5-10H2,1-4H3
Clave InChI
LGPOIKHOZYPSME-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
215.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
102 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.
Ionic liquid electrolytes explored for rechargeable batteries' advancement; future IL development discussed.