Merck
900577
Sigma-Aldrich
(R)-2-Ethylpiperidine hydrochloride
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H15N · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
149.66
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
Ensayo
≥95%
Formulario
solid
cadena SMILES
CC[C@H]1NCCCC1.[H]Cl
InChI
1S/C7H15N.ClH/c1-2-7-5-3-4-6-8-7;/h7-8H,2-6H2,1H3;1H/t7-;/m1./s1
Clave InChI
HFEDNVOKYCDBFD-OGFXRTJISA-N
Aplicación
Chiral building block developed using Liverpool ChiroChem-patented technology.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)