900427
SGA 521 100 isiphor
Sinónimos:
Europium doped alkaline earth orthosilicate, Green phosphor, Rare earth doped phosphor
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
composición
Halogen free, Br <700 ppm, Cl <700 ppm, Br+Cl <1000 ppm
tamaño de partícula
12.5-14.5 μm (D50)
20-22 μm (D90)
6-8 μm (D10)
fluorescencia
λem 521 nm±1 nm
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)