Merck
CDS020818
Sigma-Aldrich
Fmoc-(3S,4S, 5S)-4-amino-3-hydroxy-5-methylheptanoic acid
Seleccione un Tamaño
25 MG
318,00 €
318,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 MG
318,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H27NO5
Peso molecular:
397.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
318,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
descripción
AldrichCPR
Formulario
solid
grupo funcional
Fmoc
cadena SMILES
O=C(N[C@@H]([C@@H](C)CC)[C@@H](O)CC(O)=O)OCC(C1=C2C=CC=C1)C3=C2C=CC=C3
InChI
1S/C23H27NO5/c1-3-14(2)22(20(25)12-21(26)27)24-23(28)29-13-19-17-10-6-4-8-15(17)16-9-5-7-11-18(16)19/h4-11,14,19-20,22,25H,3,12-13H2,1-2H3,(H,24,28)(H,26,27)/t14-,20-,22-/m0/s1
Clave InChI
QTHRPXQGSVSFOG-FSJXIACGSA-N
Otras notas
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY, (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY, WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)