Merck
900397
Sigma-Aldrich
SnAP-ex 3-O-MOM P
95%
Sinónimos:
4-(Methoxymethoxy)-4-(tributylstannyl)butan-1-amine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H41NO2Sn
Peso molecular:
398.21
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Análisis
95%
formulario
paste
índice de refracción
n/D 1.4933
densidad
1.1407 g/mL
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Aplicación
[SnAP reagents] provide a one-step route, in tandem with various aldehyde substrates, to saturated N-heterocycles. The synthesis of N-heterocycles through SnAP reagents requires mild reaction conditions, and aldehydes bearing aryl, heteroaryl, glyoxyl, aliphatic, and halogenated groups are well tolerated. This product was introduced in collaboration with the [Bode research group].
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Visite la Librería de documentos
SnAP-eX reagents for the synthesis of exocyclic 3-amino-and 3-alkoxypyrrolidines and piperidines from aldehydes.
Luescher M U and Bode J W
Organic Letters, 18(11), 2652-2655 (2016)