900393
Folate-PEG2000-COOH
average Mn 2,000
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
Nivel de calidad
mol peso
average Mn 2,000
temperatura de transición
Tm 39-49 °C
temp. de almacenamiento
−20°C
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)