900211
Buchwald Precatalyst C-N Coupling Validation Kit
Seleccione un Tamaño
1220,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
1220,00 €
Productos recomendados
idoneidad de la reacción
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Nivel de calidad
Categorías relacionadas
Aplicación
Josiphos SL-J009-1 Pd G3 (747130-250MG)
SPhos Pd G2 (753009-250MG)
RuPhos Pd G2 (753246-250MG)
P(t-Bu)3 Pd G2 (756482-250MG)
BrettPhos Pd G3 (761605-250MG)
tBuXPhos Pd G3 (762229-250MG)
CPhos Pd G3 (763004-250MG)
XantPhos Pd G3 (763039-250MG)
XPhos Pd G3 (763381-250MG)
MorDalphos Pd G3 (792357-250MG)
DavePhos-Pd-G3 (804959-250MG)
rac-BINAP-Pd-G3 (804967-250MG)
Opcional
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)