Documentos clave
900177
Sigma-Aldrich
Monodispersed nanodiamond particles
10 mg/mL in NMP, carboxylated, 5 nm avg. part. size (DLS)
Sinónimos:
Detonation Nanodiamond, Nanodiamond
About This Item
Código UNSPSC:
12352302
descripción
-45.1 mV ±20%
Nivel de calidad
Formulario
dispersion
nanoparticles
concentración
10 mg/mL in NMP
tam. prom. pieza
5 nm (DLS)
Aplicación
Detonation nanodiamonds find applications in polymer composites for providing improved mechanical properties, UV protection, and improved resistance to radiation. They also find biological applications extending from drug delivery to positron emission tomography and other imaging techniques.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
195.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
91 °C
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
The properties and applications of nanodiamonds.
Mochalin VN, et al.
Nature Nanotechnology, 7, 11-11 (2012)
Nanodiamond Particles: Properties and Perspectives for Bioapplications.
Schrand AM, et al.
Critical Reviews in Solid State and Materials Sciences, 34, 18-18 (2009)
Cancer nanomedicine: from drug delivery to imaging.
Chow E, et al.
Science Translational Medicine, 5 (2013)
Functionality is Key: Recent Progress in the Surface Modification of Nanodiamond.
Krueger A and Lang D
Advances in Functional Materials, 22, 890-890 (2012)
The properties and applications of nanodiamonds.
Mochalin VN,et al.
Nature Nanotechnology, 7, 11-11 (2012)
Artículos
Among various nanomaterials, nanoparticles of less than 10 nm size remain the most sought-after products.