901770
Nanodiamonds
65 nm octadecane functionalized, powder
Sinónimos:
Detonation nanodiamond, Diamond nanoparticles, Nanodiamonds
Seleccione un Tamaño
414,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
414,00 €
Productos recomendados
Formulario
nanoparticles
powder
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)