900161
4-((((2-Carboxyethyl)thio)carbonothioyl)thio)-4-cyanopentanoic acid
95%
Sinónimos:
4-[[[(2-Carboxyethyl)thio]thioxomethyl]thio]-4-cyanopentanoic acid
Seleccione un Tamaño
194,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
194,00 €
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
powder
mp
101-106 °C
cadena SMILES
S(C(CCC(=O)O)(C)C#N)C(=S)SCCC(=O)O
InChI
1S/C10H13NO4S3/c1-10(6-11,4-2-7(12)13)18-9(16)17-5-3-8(14)15/h2-5H2,1H3,(H,12,13)(H,14,15)
Clave InChI
CTLAWKZAJCYIFX-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
4-((((2-Carboxyethyl)thio)carbonothioyl)thio)-4-cyanopentanoic acid may be used to control homo- and co-polymerization of acrylic acids, acrylates, acrylamides, styrenes, methacrylates, and methacrylamides. It is soluble in aqueous and organic media (amphiphilic).
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Low-cost, high-purity RAFT Agents are vital for industrial RAFT polymerization. We supply effective agents for this technology.
The modification of biomacromolecules, such as peptides and proteins, through the attachment of synthetic polymers has led to a new family of highly advanced biomaterials with enhanced properties.