900157
2-Cyanobutanyl-2-yl 3,5-dimethyl-1H-pyrazole-1-carbodithioate
95%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
95%
formulario
powder
condiciones de almacenamiento
protect from light
mp
117-122 °C
cadena SMILES
S=C(SC(CC)(C)C#N)N1N=C(C)C=C1C
InChI
1S/C11H15N3S2/c1-5-11(4,7-12)16-10(15)14-9(3)6-8(2)13-14/h6H,5H2,1-4H3
Clave InChI
YLQFEMAFHJDHDH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Los clientes también vieron
Artículos
Low-cost, high-purity RAFT Agents are vital for industrial RAFT polymerization. We supply effective agents for this technology.
The modification of biomacromolecules, such as peptides and proteins, through the attachment of synthetic polymers has led to a new family of highly advanced biomaterials with enhanced properties.