Merck
900065
Sigma-Aldrich
(±)-1,3-Butanediol-1,3-13C2
≥99 atom % 13C
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C2C2H10O2
Peso molecular:
92.11
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensayo
≥98% (CP)
Formulario
liquid
cambio de masa
M+2
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(6)2-3-5/h4-6H,2-3H2,1H3/i3+1,4+1
Clave InChI
PUPZLCDOIYMWBV-CQDYUVAPSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
226.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
108 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)