09068
(±)-1,3-Butanediol
analytical standard
Sinónimos:
1,3-Butylene glycol
Seleccione un Tamaño
52,10 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
52,10 €
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
densidad de vapor
3.1 (20 °C, vs air)
presión de vapor
0.06 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99.0% (GC)
temp. de autoignición
741 °F
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
impurezas
≤0.2% water
índice de refracción
n20/D 1.439-1.441
n20/D 1.44 (lit.)
bp
203-204 °C (lit.)
densidad
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadena SMILES
CC(O)CCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(6)2-3-5/h4-6H,2-3H2,1H3
Clave InChI
PUPZLCDOIYMWBV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
226.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
108 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?