Merck
900022
Sigma-Aldrich
Crotonaldehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone-3,5,6-d3
≥99 atom % D, ≥98% (CP)
Sinónimos:
2-Butenal, (4,6-dinitrophenyl-2,3,5-d3)hydrazone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10D3H7N4O4
Número de CAS:
Peso molecular:
253.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
≥99 atom % D
Ensayo
≥98% (CP)
Formulario
powder
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
C/C=C/C=N/NC1=C([2H])C([2H])=C([N+]([O-])=O)C([2H])=C1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H10N4O4/c1-2-3-6-11-12-9-5-4-8(13(15)16)7-10(9)14(17)18/h2-7,12H,1H3/b3-2+,11-6+/i4D,5D,7D
Clave InChI
GFUVNGJSSAEZHW-ZJMQGUFLSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)