Merck
603805
Sigma-Aldrich
Acetaldehyde-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula lineal:
CH313CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
45.05
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nivel de calidad
Análisis
99% (CP)
bp
21 °C (lit.)
mp
-125 °C (lit.)
densidad
0.803 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+1
temp. de almacenamiento
−20°C
−20°C
cadena SMILES
[H][13C](C)=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3/i2+1
Clave InChI
IKHGUXGNUITLKF-VQEHIDDOSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-38.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-38.89 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2