89799
1,3-Di-Boc-2-(2-hydroxyethyl)guanidine
≥96.0% (HPLC)
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥96.0% (HPLC)
formulario
powder
mp
120-125 °C
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N\C(NC(=O)OC(C)(C)C)=N\CCO
InChI
1S/C13H25N3O5/c1-12(2,3)20-10(18)15-9(14-7-8-17)16-11(19)21-13(4,5)6/h17H,7-8H2,1-6H3,(H2,14,15,16,18,19)
Clave InChI
NHRGPOQWQFSEOH-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)