Merck
88590
Sigma-Aldrich
3,3′-Thiodipropionitrile
≥97.0% (GC)
About This Item
Fórmula lineal:
S(CH2CH2CN)2
Número de CAS:
Peso molecular:
140.21
Beilstein:
1701139
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥97.0% (GC)
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.499 (lit.)
n20/D 1.506
bp
191-194 °C/7 mmHg (lit.)
mp
24-25 °C (lit.)
densidad
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
nitrile
thioether
cadena SMILES
N#CCCSCCC#N
InChI
1S/C6H8N2S/c7-3-1-5-9-6-2-4-8/h1-2,5-6H2
Clave InChI
NDVLTZFQVDXFAN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
383.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
195 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)