Merck
88544
Sigma-Aldrich
Thio-L-citrulline
≥98.0%
Sinónimos:
(S)-2-Amino-5-(thioureido)pentanoic acid, N5-Aminothioxomethyl-L-ornithine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H13N3O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
191.25
Beilstein:
6844478
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥98.0%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
N[C@@H](CCCNC(N)=S)C(O)=O
InChI
1S/C6H13N3O2S/c7-4(5(10)11)2-1-3-9-6(8)12/h4H,1-3,7H2,(H,10,11)(H3,8,9,12)/t4-/m0/s1
Clave InChI
BKGWACHYAMTLAF-BYPYZUCNSA-N
Información sobre el gen
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Potent and selective inhibitor of neuronal and endothelial isoforms of nitric oxide synthase.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Yu Na Wu et al.
Pflugers Archiv : European journal of physiology, 472(12), 1743-1755 (2020-09-18)
Nitric oxide (NO) affects mitochondrial activity through its interactions with complexes. Here, we investigated regulations of complex I (C-I) and complex II (C-II) by neuronal NO synthase (nNOS) in the presence of fatty acid supplementation and the impact on left