Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 g | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 24,90 € |
5 g | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 63,80 € |
25 g | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 248,00 € |
Acerca de este artículo
24,90 €
Nombre del producto
Nω-Nitro-L-arginine, ≥98% (TLC)
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
mp
257 °C
solubility
1 M HCl: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
SMILES string
N[C@@H](CCCNC(=N)N[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H13N5O4/c7-4(5(12)13)2-1-3-9-6(8)10-11(14)15/h4H,1-3,7H2,(H,12,13)(H3,8,9,10)/t4-/m0/s1
InChI key
MRAUNPAHJZDYCK-BYPYZUCNSA-N
Gene Information
human ... NOS1(4842), NOS2(4843), NOS2B(201288), NOS2C(645740), NOS3(4846)
mouse ... Nos2(18126)
rat ... Grin2a(24409), Nos1(24598)
Application
- as nitric oxide synthase (NOS) inhibitor, to measure the release of nitric oxide (NO) derivatives in cytochrome c reduction assay
- to pretreat fiber bundles for contractile studies
- as NOS inhibitor to characterize the generation of NO in Taxus yunnanensis cells
- as an irreversible inhibitor of the neuronal NO synthase (nNOS) to preincubate swimbladder preparations
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥97% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| solubility 1 M HCl: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility H2O: 50 mg/mL | solubility water: 49.00-51.00 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow | solubility - |
| mp 257 °C | mp 132 °C | mp - | mp - |
| biological source synthetic | biological source synthetic | biological source - | biological source - |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?