Merck
858455
Sigma-Aldrich
3-Isobutil-1-metilxantina
99%
Sinónimos:
1-Metil-3-isobutilxantina, 3,7-Dihidro-1-metil-3-(2-metilpropil)-1H-purina-2,6-diona, 3-Isobutil-1-metil-2,6(1H,3H)-purinodiona, IBMX
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H14N4O2
Número de CAS:
Peso molecular:
222.24
Beilstein:
247859
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Ensayo
99%
mp
200-201 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)CN1C(=O)N(C)C(=O)c2[nH]cnc12
InChI
1S/C10H14N4O2/c1-6(2)4-14-8-7(11-5-12-8)9(15)13(3)10(14)16/h5-6H,4H2,1-3H3,(H,11,12)
Clave InChI
APIXJSLKIYYUKG-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Potent inhibitor of cyclic nucleotide phosphodiesterase.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
El aumento de la concentración de AMPc como consecuencia de la inhibición de la fosfodiesterasa por la IBMX activa la PKA, lo que desencadena una disminución de la proliferación, un aumento de la diferenciación y una inducción de la apoptosis. La IBMX inhibe la liberación de 5-hidroxitriptamina inducida por fenilefrina de las células epiteliales neuroendocrinas de la mucosa de las vías respiratorias (IC50: 1,3 μM). La IBMX actúa también como antagonista de los receptores de adenosina. Se ha demostrado que la IBMX inhibe los canales iónicos en las uniones neuromusculares, las células GH3 y las células musculares lisas vasculares. La IBMX induce la liberación de calcio de los depósitos intracelulares en las neuronas sensitivas.
El aumento de la concentración de AMPc como consecuencia de la inhibición de la fosfodiesterasa por la IBMX activa la PKA, lo que desencadena una disminución de la proliferación, un aumento de la diferenciación y una inducción de la apoptosis. La IBMX inhibe la liberación de 5-hidroxitriptamina inducida por fenilefrina de las células epiteliales neuroendocrinas de las mucosas de las vías respiratorias (IC50: 1,3 μM). La IBMX actúa también como antagonista de los receptores de adenosina. Se ha demostrado que la IBMX inhibe los canales iónicos en las uniones neuromusculares, las células GH3 y las células musculares lisas vasculares. La IBMX induce la liberación de calcio de los depósitos intracelulares en las neuronas sensitivas.
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
X Pan et al.
Biochemical pharmacology, 48(4), 827-835 (1994-08-17)
The interaction between selective inhibitors of 3',5'-cyclic-nucleotide phosphodiesterase (PDE) III (cyclic GMP inhibited phosphodiesterase) and selective inhibitors of PDE IV (Ro 20-1724 inhibited phosphodiesterase) to attenuate fetal bovine serum-stimulated incorporation of [3H]thymidine into DNA and cell proliferation was studied in
Ryan D Rose et al.
Theriogenology, 79(1), 142-148 (2012-10-30)
Physical removal of mammalian cumulus-oocyte complexes (COCs) from ovarian follicles results in spontaneous resumption of meiosis, largely because of a decrease in cAMP concentrations, causing asynchrony between cytoplasmic and nuclear maturation and decreased oocyte developmental competence. The aim of this
D M Essayan et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 153(8), 3408-3416 (1994-10-15)
Cyclic nucleotide phosphodiesterase (PDE) enzymes are felt to play a role in the regulation of inflammatory responses through their effects on cAMP. In this study, we investigated the effects of nonselective and isozyme selective PDE inhibitors on the proliferative responses
The next generation of phosphodiesterase inhibitors: structural clues to ligand and substrate selectivity of phosphodiesterases.
David T Manallack et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(10), 3449-3462 (2005-05-13)
Sebastian Uhl et al.
Journal of molecular and cellular cardiology, 74, 307-317 (2014-06-28)
TRPM4 and TRPM5 proteins belong to the Transient Receptor Potential (TRP) ion channel family and form Ca(2+)-activated nonselective cation channels. Recently we showed a significant increase of Isoprenaline-induced inotropy in TRPM4-deficient (Trpm4(-/-)) mice. This is caused by increased Ca(2+) entry