Merck
857726
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-L-tryptophan ethyl ester
99%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H18N2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
274.32
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D +45°, c = 0.5 in chloroform
mp
112-114 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCOC(=O)[C@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)NC(C)=O
InChI
1S/C15H18N2O3/c1-3-20-15(19)14(17-10(2)18)8-11-9-16-13-7-5-4-6-12(11)13/h4-7,9,14,16H,3,8H2,1-2H3,(H,17,18)/t14-/m0/s1
Clave InChI
KQGQONPKSKUHHT-AWEZNQCLSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)