Merck
857297
Sigma-Aldrich
D-(+)-Ribonic γ-lactone
97%
Sinónimos:
D(+)-Ribono-1,4-lactone
Seleccione un Tamaño
5 G
132,00 €
132,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
132,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H8O5
Número de CAS:
Peso molecular:
148.11
Beilstein:
82057
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
132,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
crystals
actividad óptica
[α]24/D +18°, c = 1 in H2O
mp
85-87 °C (lit.)
cadena SMILES
OC[C@H]1OC(=O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C5H8O5/c6-1-2-3(7)4(8)5(9)10-2/h2-4,6-8H,1H2/t2-,3-,4-/m1/s1
Clave InChI
CUOKHACJLGPRHD-BXXZVTAOSA-N
Aplicación
Important building block for chiral acyclics, cyclopentenones, and oxabicyclic systems.[1] Also employed in studies on nonlinear optical materials.[2]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Aldrichimica Acta, 22, 49-49 (1989)
Chemistry of Materials, 5, 802-802 (1993)
High resolution gas chromatographic/real-time high resolution mass spectrometric identification of organic acids in human urine.
S Lewis et al.
Analytical chemistry, 51(8), 1275-1285 (1979-07-01)
Nucleosides. CXLVIII. Synthesis of 6-(beta-D-ribofuranosyl)picolinamide. A novel C-nucleoside from D-ribonolactone.
M M Kabat et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 36(2), 634-640 (1988-02-01)
P C Raveendranath et al.
Carbohydrate research, 253, 207-223 (1994-02-03)
A series of 3-C-alkyl- (and 3-C-phenyl-) 2,3-dideoxy-D-erythro-pentono-1,4-lactones, compounds which are important in the synthesis of modified nucleosides and antibiotic sugars, were synthesized from D-ribonolactone. By a route that proceeded via 5-O-protected D-ribonolactone, 5-O-protected 2,3-dideoxy-D-glycero-pent-2-enono-1,4-lactones were synthesized and reacted with R2CuLi