Documentos clave
808172
Sigma-Aldrich
Aluminum-doped zinc oxide nanoparticle ink
2.5 wt. %, viscosity 11 cP, work function -4.3eV
Sinónimos:
AZO ink, Al-doped ZnO dispersion, Al-dopend ZnO suspension, Al:ZnO ink, Avantama N-20X-Jet, Nanograde N-20X-Jet
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Formulario
dispersion
concentración
2.5 wt. % (crystalline Al doped ZnO (3.15 mol% Al) in 2-propanol and propylene glycol)
función de trabajo
-4.1--4.5 eV
tamaño de partícula
8-16 nm
viscosidad
8-14 cP
Aplicación
Al-doped ZnO nanoparticle ink is for slot dye or inkjet printing for the use as electron transport layer in printed electronics. Al-doped ZnO nanoparticle ink is universally applicable in normal and inverted architecture with performance comparable to evaporated calcium.
Nota de preparación
  • Storage: In dark at room temperature.
  • Prior to application: Shake, ultrasonicate with sonic horn and (optionally) filter through 0.45 μm PTFE filter.
  • Post-treatment: Annealing of deposited Al doped ZnO films at >100°C.
Información legal
Product of Avantama Ltd.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
73.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
23 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Professors Tokito and Takeda share design principles and optimization protocols for organic electronic devices, focusing on flexibility and low cost.
Progress in solution-processed functional materials leads to thin-film optoelectronic devices for industrial and consumer electronics.