Merck
921564
Sigma-Aldrich
Aluminum doped zinc oxide nanoparticle ink
greener alternative
2.5 wt. %, viscosity 3.5 cP , work function 3.9 eVvariation )
Sinónimos:
Al:ZnO ink, Al:ZnO nanoparticle dispersion, Ink for OLED, Ink for charge selective layers in printed electronics, OPV, PV, Photodetectors, QLED
Seleccione un Tamaño
10 ML
111,00 €
111,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 ML
111,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
Al:ZnO
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
111,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Nivel de calidad
sustainability
Greener Alternative Product
concentración
2.5 wt. %
función de trabajo
3.9 eV, variation
viscosidad
3.5 cP
categoría alternativa más sostenible
cadena SMILES
[Al][Zn]=O
InChI
1S/Al.O.Zn
Clave InChI
PZVKIZCGFVBSGD-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This aluminium-doped (3.15 mol% Al) zinc oxide nanoparticle ink is a nanoparticle-based printing ink allowing processing temperatures of 80-120 °C. The Al-doped Zinc oxide nanoparticle ink is an electron selective interface layer ink containing Al-doped zinc oxide (AZO) nanoparticles in butanols. AZO nanoparticle ink functions well as electron extraction layer (EEL) materials in solar cells.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of the 12 Principles of Green Chemistry. This product is used as an Optical Spacers in Color-Tuned Highly Efficient Organic Solar Cells and has been enhanced for energy efficiency. Click here for more information.
Aplicación
This Al-doped ZnO nanoparticle ink is for slot-die, spin-coating, doctor blading or inkjet printing for the use as electron transport layer in printed electronics. The Al-doped ZnO nanoparticle ink is universally applicable in normal and inverted architecture.
Annealing temperature 80-120°C.
Nota de preparación
  • Storage: In dark at room temperature
  • Prior to application: Shake, ultrasonicate and (optionally) filter through 0.45 μm PTFE filter
  • Post-treatment: Annealing of deposited Al-doped ZnO films at 80-120°C
  • Thickness optimization may be necessary
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
80.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
27 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Find advantages of inorganic interface layer inks for organic electronic & other applications.