Merck
80613
Sigma-Aldrich
(−)-trans-Pinocarveol
≥96.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinónimos:
(1S,3R,5S)-2(10)-Pinen-3-ol, (1S,3R,5S)-6,6-Dimethyl-2-methylenebicyclo[3.1.1]heptan-3-ol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H16O
Número de CAS:
Peso molecular:
152.23
Beilstein:
5730571
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
≥96.0% (sum of enantiomers, GC)
formulario
liquid
actividad óptica
[α]20/D −72±3°, neat
color
opaque white
índice de refracción
n20/D 1.500
densidad
0.979 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
CC1(C)[C@@H]2C[C@@H](O)C(=C)[C@H]1C2
InChI
1S/C10H16O/c1-6-8-4-7(5-9(6)11)10(8,2)3/h7-9,11H,1,4-5H2,2-3H3/t7-,8+,9+/m0/s1
Clave InChI
LCYXQUJDODZYIJ-DJLDLDEBSA-N
Descripción general
(-)-trans-Pinocarveol is an allyl alcohol. It is formed during the allylic oxidation of β-pinene using hydrogen peroxide-selenium dioxide or from the isomerization of α-pinene oxide over zirconium oxide.
Otras notas
Volatile component of essential oils occurring in many plants. Starting material for highly pure (-)-nopinone
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Allylic Oxidation with Hydrogen Peroxide-Selenium Dioxide: trans-Pinocarveol.
Coxon JM, et al.
Organic Syntheses, 25-25 (1977)
Isomerization of a-pinene oxide over solid acids and bases.
Arata K and Tanabe K.
Chemistry Letters (Jpn), 8(8), 1017-1018 (1979)
P. Lavalee et al.
The Journal of Organic Chemistry, 51, 1362-1362 (1986)