804959
DavePhos-Pd-G3
95%
Sinónimos:
Methanesulfonato 2-dicyclohexylphosphino-2-(N,N-dimethylamino)biphenyl(2′-amino-1,1′-biphenyl-2-yl) palladium(II)
Seleccione un Tamaño
129,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
129,00 €
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
solid
Características
generation 3
idoneidad de la reacción
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
impurezas
<5% THF
mp
183-200 °C (decomp)
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
CN(C)C1=C(C2=C(P(C3CCCCC3)C4CCCCC4)C=CC=C2)C=CC=C1.NC5=C(C6=C([Pd]OS(C)(=O)=O)C=CC=C6)C=CC=C5
InChI
1S/C26H36NP.C12H10N.CH4O3S.Pd/c1-27(2)25-19-11-9-17-23(25)24-18-10-12-20-26(24)28(21-13-5-3-6-14-21)22-15-7-4-8-16-22;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;1-5(2,3)4;/h9-12,17-22H,3-8,13-16H2,1-2H3;1-6,8-9H,13H2;1H3,(H,2,3,4);/q;;;+1/p-1
Clave InChI
FBIRGVXUSGLNQE-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Preformed catalysts in the kit are stable but become air-sensitive when activated; Schlenk technique aids scale-up.
All contents in the foil bag are weighed, plated, packed, and sealed in a glove box under nitrogen.
G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.